Få mere at vide
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, 100 Orientation, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes i epitaksiale tynde film, ikke-epitaksiale tynde film og substrat. Anvendes hovedsageligt til fremstilling af optiske glasdele og optiske fibre til elektronisk industri. Bruges også ofte i keramisk industri og katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum Aluminum Oxide Substrate |
| Navn note | Polished One Side |
| Farve | Brown-Yellow |
| Fysisk form | Plate |
| Mængde | 1 Ea. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water. |
| Lugt | Odorless |