Få mere at vide
Lanthanum aluminum oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11343648
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343648 25 g 25g
11333648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039250.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12003-65-5
Anvendes i epitaksiale tynde film, ikke-epitaksiale tynde film og substrat. Anvendes hovedsageligt til fremstilling af optiske glasdele og optiske fibre til elektronisk industri. Bruges også ofte i keramisk industri og katalysatorer. På grund af dets dielektriske egenskaber har det også egenskaber til mikrobølge- og dielektriske resonansapplikationer med lavt tab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12003-65-5
MDL nummer MFCD00144550
Synonym Lanthanum aluminate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.
Formel vægt 213.88
Procent renhed 99.9%