Få mere at vide
Lansoprazol sulfon N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30459930
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459930 4 x 25 mg
30051134 25 mg
30051072 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459930 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0474.0800254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lansoprazol sulfon N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lansoprazole Sulphone N-Oxide
CAS 953787-54-7
Analyt- eller komponentnavne Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 F3 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-[[3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 401.36
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 401,0657 g/mol