Få mere at vide
Lansoprazol Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30008881
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008881 10 mg
30004487 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17502610MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131926-99-3
Molekylær formel C16 H14 F3 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 385.36
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]- (9CI), 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, AG 1813, Lansoprazole sulfone
IUPAC navn 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
SMIL Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lansoprazole Sulfone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Formel vægt 385.0708
Procent renhed >95%