Få mere at vide
Lansoprazol sulfon N-oxid, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 401.0657 |