Få mere at vide
Lansoprazolsulfid, TRC
Artikelnummer. 30472654
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30472654 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30472654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17502050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole
CAS 103577-40-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H14 F3 N3 O S
Mængde 50 mg
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
SMIL Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 353.36
Formel vægt 353.081
Procent renhed >95