Få mere at vide
Lansoprazole Sulfide N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lansoprazole Sulfide N-Oxide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25-15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 369.0759 |