Få mere at vide
Lansoprazole Sulfide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lansoprazole Sulfide-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D |