Få mere at vide
Lansoprazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17971506
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17971506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17971506 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0474.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lansoprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lansoprazole
CAS 103577-45-3
Analyt- eller komponentnavne Lansoprazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton, (+/-)-Lansoprazole
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
SMIL Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 369.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 369,0759 g/mol