Få mere at vide
Lansoprazol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lansoprazole |
| CAS | 103577-45-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lansoprazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H14 F3 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton, (+/-)-Lansoprazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Vis mere |