Få mere at vide
Lansoprazole-d4 Sulfone N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lansoprazole-d4 Sulfone N-Oxide |
| CAS | 1190009-70-1 |
| Molekylær formel | C16H10D4F3N3O4S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(nc2c1[2H])S(=O)(=O)Cc3c(C)c(OCC(F)(F)F)ccn3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.38 |