Få mere at vide
Lansoprazole, 98+%, Thermo Scientific™
A proton pump inhibitor
638.07 DKK - 4567.23 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 103577-45-3 |
|---|---|
| Molekylær formel | C16H14F3N3O2S |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.362 |
| MDL nummer | MFCD00866873 |
| InChI nøgle | MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren |
| PubChem CID | 3883 |
| ChEBI | CHEBI:6375 |
| IUPAC navn | 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| SMIL | CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15414479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.ME |
500mg |
638.07 DKK
500mg |
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15494469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.03 |
1g |
1067.18 DKK
1g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15404479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.06 |
5g |
4567.23 DKK
5g |
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 103577-45-3 | |
| 369.362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 3883 | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| C16H14F3N3O2S | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CHEBI:6375 | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
Tekniske data
| Lansoprazole | |
| C16H14F3N3O2S | |
| 14,5362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole | |
| 3883 | |
| 369.36 |
| 103577-45-3 | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F | |
| 369.362 | |
| CHEBI:6375 | |
| ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DD9487500
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold