missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lanreotide Acetate, TRC

Artikelnummer. 30134530
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134530 100 mg
30133732 25 mg
30008509 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL174600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 127984-74-1
Synonym L-Threoninamide, 3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-valyl-L-cysteinyl-, cyclic (2→7)-disulfide, acetate (salt) (9CI)∣1,2-Dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloeicosane, cyclic peptide deriv.∣BIM 23014C∣Lanreotide acetate∣Somatulina∣Somatuline

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C56H73N11O12S2
MDL nummer MFCD00873576
Molekylvægt (g/mol) 1156.38, 1156.39
InChI nøgle DEXPIBGCLCPUHE-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)=O.CC(C)C1NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC2=CNC3=CC=CC=C23)NC(=O)C(CC2=CC=C(O)C=C2)NC(=O)C(CSSCC(NC1=O)C(=O)NC(C(C)O)C(N)=O)NC(=O)C(N)CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
IUPAC navn 2-({19-[2-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanamido]-10-(4-aminobutyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-13-[(1H-indol-3-yl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-7-(propan-2-yl)-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-4-yl}formamido)-3-hydroxybutanamide; acetic acid
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.