Få mere at vide
Lanosterol, TRC
Artikelnummer. 30482079
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482079 100 mg
30473648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL174583100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-63-0
Molekylær formel C30 H50 O
Molekylvægt (g/mol) 426.72
Synonym Lanosta-8,24-dien-3-ol, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-Lanosta-8,24-dien-3-ol (ACI), Lanosta-8,24-dien-3β-ol (8CI), Lanostadien-3β-ol (7CI), Lanosterol (6CI), 3β-Hydroxy-lansota-8,24-dien-21-oic acid, 3β-Hydroxylanosta-8,24-diene, 4,4,14α-Trimethylcholesta-8,24-dien-3β-ol, 5α-Lanosta-8,24-dien-3β-ol, Lanosta-8,24-dienol, Lanosterin, Lanster, MeSH ID: D007810, NSC 60677
IUPAC navn (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanosterol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Formel vægt 426.3862
Procent renhed >95%