Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lanosterol, 50%
Artikelnummer. 17271156 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271156 25 g
17261156 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271156 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466720250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-63-0 | C30H50O, C30H50O | 426,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-63-0
Molekylær formel C30H50O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanosterol
Analyseprocentområde 50%
Mængde 25 g
Smeltepunkt 137,0 °C
Formel vægt 426.73