Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lanosterol, 50%
Artikelnummer. 17261156 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261156 5 g
17271156 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261156 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466720050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-63-0 | C30H50O, C30H50O | 426,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-63-0
Molekylær formel C30H50O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanosterol
Analyseprocentområde 50%
Mængde 5 g
Smeltepunkt 137,0 °C
Formel vægt 426.73
InChI nøgle CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]1CC3
IUPAC navn (1R,3aR,5aR,7S,9aS,11aR)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 426.73