Få mere at vide
Lanolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448726
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448726 1000 g 1000g
11458726 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16902.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Lanolin, CAS # 8006-54-0, er et naturligt forekommende vokslignende materiale, der er fremstillet af uld fra får.
Lanolin bruges i en lang række forskellige cremer, salver og blødgørende midler. Det bruges ofte som beskyttende babyhudbehandling og læbepomadeprodukter såsom carmex. Det fungerer som et smøremiddel, skocreme, rustforebyggende belægninger og et udgangsmateriale til produktion af cholecalciferol ved hjælp af bestråling. Det bruges til at blødgøre og knække baseballhandsker. Ydermere bruges det i forskellige læderbehandlinger ved at blande med andre ingredienser som footsfootolie, bivoks og glycerin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
Lanolin er et voksagtigt materiale, der er sammensat af langkædede estere og lanolinalkoholer, syrer og polycarboner.
Anvendelse
•Som en forløber for histidin kan det bruges til at øge biosyntesen af lovastatin af dyrket Aspergillus terreus
• Det kan bruges til at stabilisere objektglas under ormeimmobiliseringsmetoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8006-54-0
MDL nummer MFCD00081740
Synonym dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanolin
Smeltepunkt 38°C to 44°C
Mængde 1000 g
Merck Index 14,5358
Opløselighedsinformation Soluble in ether,petroleum ether,chloroform and petroleum benzene; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in water.