Få mere at vide
Lanolin (teknisk grad), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanolin |
| CAS | 8006-54-0 |
| Molekylær formel | C34H68O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Wool Fat |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.9 |