Få mere at vide
Lanolin, vandrig, USP
Artikelnummer. 10391391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391391 500 g Glasflaske 500g
10732784 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413005000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 8006-54-0
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8006-54-0
Synonym dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanolin
Alkalinitet Passes Test
Surhed 2.0 ml 0.10 N NaOH max.
Smeltepunkt 38°C to 44°C
Farve Hvid til gul
Antændelsesrest 0.1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15, 5409
Fysisk form Adhering Crystals or Powder