Få mere at vide
Laninamivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Laninamivir |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O7/c1-5(19)16-9-6(17-13(14)15)3-8(12(21)22)24-11(9)10(23-2)7(20)4-18/h3,6-7,9-11,18,20H,4H2,1-2H3,(H,16,19)(H,21,22)(H4,14,15,17)/t6-,7+,9+,10+,11+/m0/s1 |
| Formel vægt | 346.1488 |
| Procent renhed | >95% |