missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lanicemine, TRC

Artikelnummer. 30476495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476495 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17395050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lanicemine
CAS 153322-05-5
Molekylær formel C13 H14 N2
Mængde 50 mg
Synonym (S)-α-phenyl-2-Pyridineethanamine, AR-R 15896, ARL 15896, FPL 15896, Lanicemine
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c14-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-15-12/h1-9,13H,10,14H2/t13-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccccn1)c2ccccc2
IUPAC navn (1S)-1-phenyl-2-pyridin-2-ylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 198.264
Formel vægt 198.116
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.