Få mere at vide
3M™ Bane- og sikkerhedsmarkeringstape 471
Artikelnummer. 17781679 Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Artikelnummer. 17781679
Brand: 3M™ 7100260125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Styrke, tilpasningsevne, øjeblikkelig vedhæftning og langvarig ren fjernelse gør denne tape til et ideelt valg til alle undtagen de tungeste gulv- og sikkerhedsmærkningsapplikationer. Almindeligvis brugt til markering af farer og gange, farvekodning, malingsmaskering, dekorativ trim og splejsning, denne tape leveres individuelt indpakket og bekvemt pakket.
  • Bevarer farven, når den udsættes for slid, slid og mange opløsningsmidler
  • Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at forblive strakt for at tilpasse sig ujævne overflader uden at løfte og trække sig tilbage
  • Ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
  • Let at påføre, høj holdestyrke på mange overflader
  • Fås i mange farver (gul, hvid, rød, sort, brun, grøn, orange, lilla, blå og gennemsigtig)
  • Ren fjernelse fra mange overflader for at hjælpe med at reducere oprydnings- og arbejdsomkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 33 m x 50 mm
Emballagemængde 12 ruller
Tykkelse 0.14 mm
Klæbende type Gummibaseret klæbemiddel
Farve Rød
Materiale Vinyl