Få mere at vide
3M™ Bane- og sikkerhedsmarkeringstape 471
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Beskrivelse
- Bevarer farven, når den udsættes for slid, slid og mange opløsningsmidler
- Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at forblive strakt for at tilpasse sig ujævne overflader uden at løfte og trække sig tilbage
- Ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
- Let at påføre, høj holdestyrke på mange overflader
- Fås i mange farver (gul, hvid, rød, sort, brun, grøn, orange, lilla, blå og gennemsigtig)
- Ren fjernelse fra mange overflader for at hjælpe med at reducere oprydnings- og arbejdsomkostninger
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 33 m x 50 mm |
| Emballagemængde | 12 ruller |
| Tykkelse | 0.14 mm |
| Klæbende type | Gummibaseret klæbemiddel |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Vinyl |