Få mere at vide
3M™ Bane- og sikkerhedsmarkeringstape 471
Artikelnummer. 17701699 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17701699 Hvid
17781679 Rød
17741689 Gul
17711689 Grøn
17791679 Blå
17701689 Sort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17701699 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100260598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6445.00 DKK
    5254.25 DKK / 12 ruller
    Spare 1190.75 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Styrke, tilpasningsevne, øjeblikkelig vedhæftning og langvarig ren fjernelse gør denne tape til et ideelt valg til alle undtagen de tungeste gulv- og sikkerhedsmærkningsapplikationer. Almindeligvis brugt til markering af farer og gange, farvekodning, malingsmaskering, dekorativ trim og splejsning, denne tape leveres individuelt indpakket og bekvemt pakket.
  • Bevarer farven, når den udsættes for slid, slid og mange opløsningsmidler
  • Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at forblive strakt for at tilpasse sig ujævne overflader uden at løfte og trække sig tilbage
  • Ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
  • Let at påføre, høj holdestyrke på mange overflader
  • Fås i mange farver (gul, hvid, rød, sort, brun, grøn, orange, lilla, blå og gennemsigtig)
  • Ren fjernelse fra mange overflader for at hjælpe med at reducere oprydnings- og arbejdsomkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 33 m x 50 mm
Emballagemængde 12 ruller
Tykkelse 0.14 mm
Klæbende type Gummibaseret klæbemiddel
Farve Hvid
Materiale Vinyl