Få mere at vide
Lancer™ LancerClean LCD-P Laboratory Machine Detergent
Volumen (engelsk):
5 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Made specifically for use in all high pressure washers
- Premixed for direct use from the bottle to the washer
- Dosing is automatic by peristaltic pump
- Manufactured with dedicated production lines and a double filtration system
- Capable of cleaning all different types of contaminants including laboratory soils, baked-on organic residues, petroleum and many more
- Phosphate-free and non-foaming
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Potassium hydroxide-based Cleaning Solution |
| Til brug med (applikation) | Excellent cleaning results for all types of contaminants and standard laboratory soils |
| Til brug med (udstyr) | All high pressure glassware washers |
| Mængde | 1 Ea. |
| Volumen (engelsk) | 5 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Trisodium nitrilotriacetate, Sodium hydroxide