missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lanabecestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanabecestat |
| CAS | 1383982-64-6 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H28N4O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AZD3293 LY3314814 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.41 mM) |
| SMIL | CC#CC1=CC(C2=CC([C@@]34N=C(C)C(N)=N4)=C(C[C@@]53CC[C@@H](OC)CC5)C=C2)=CN=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.53 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?