Få mere at vide
LAMPA, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Artikelnummer. 30463185
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463185 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463185 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLAM698FB1LA
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
LAMPA, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
CAS 40158-98-3
Analyt- eller komponentnavne Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 N3 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym (8β)-9,10-Didehydro-N,6-dimethyl-N-propylergoline-8-carboxamide, LAMPA, Lysergic acid methylpropylamide, Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide, N-Methyl-N-propyl-D-lysergamide, N-Methyl-N-propyllysergamide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCN(C)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
IUPAC navn (6 aR,9 R)-N,7-dimethyl-N-propyl-6,6 A,8,9-tetrahydro-4 H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 323.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 323.1998 g/mol