Få mere at vide
UVP Lampe XX-40S bænkbeslag inkluderet aluminium 220-240V 50/60Hz længde 1260mm leveres med 2 x 254nm 40W rør UVP
Artikelnummer. 11709064
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11709064 220/240 V Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11709064 Leverandør UVP Leverandørnr. 95004308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6425.00 DKK
    4937.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 1487.69 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n