Få mere at vide
Fisherbrand™ Reservelampe til kolorimeter
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Wolfram-halogenlampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reserve Tungsten Halogen lampe
- Til brug med Fisherbrand™ Digitalt kolorimeter
- Lampens levetid forlænges, da den kun er tændt under målecyklussen
- Nem at installere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reservelampe |
| Type | Wolfram-halogenlampe |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand™ Digitalt kolorimeter |