Få mere at vide
UVP Lampe Pen-Ray Krypton Fylde
Artikelnummer. 12833818
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12833818 220/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12833818 Leverandør UVP Leverandørnr. 90001401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 DKK
    2266.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.56 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
2,2'' UV lyskilde
2,12 tommer lys UV-kilde 254nm 220-240V 50/60Hz total længde 117,3mm max. primær lampestrøm 400 ma/18 ma (gennemsnit) UVP
Tekniske data
Gaspåfyldning Krypton
Lyskilde UV
Spænding 220/240 V
Bølgelængde 254 nm
Oversigt Krypton fylde Pen-Ray UV lampe
Elektriske krav 450 V, 50/60 Hz
Længde (engelsk) 2,12 tommer.
Længde (metrisk) 117.3 mm
Frekvens 50/60 Hz