Få mere at vide
UVP Lampe Pen-Ray Argon fyld
Artikelnummer. 12823818
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12823818 220/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12823818 Leverandør UVP Leverandørnr. 90001301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2774.33 DKK
    2372.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 402.18 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
2,2'' UV lyskilde
2,12 tommer lys UV-kilde 254nm 220-240V 50/60Hz total længde 117,3mm max. primær lampestrøm 400 ma/18 ma (gennemsnit) UVP
Tekniske data
Gaspåfyldning Argon
Lyskilde UV-C
Spænding 220/240 V
Bølgelængde 254 nm
Oversigt Argon-fyld Pen-Ray Lampe
Elektriske krav 450 V, 50/60 Hz
Længde (engelsk) 2,12 tommer.
Længde (metrisk) 117.3 mm
Frekvens 50/60 Hz