Få mere at vide
Lamotrigin, TRC
Artikelnummer. 18093200
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093200 50 mg
18080710 100 mg
18010720 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17325050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84057-84-1
Molekylær formel C9 H7 Cl2 N5
Molekylvægt (g/mol) 256.09
Synonym 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (9CI, ACI), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine (ACI), 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-as-triazine, BW 430C, Epilepax, Lamictal, Lamictal XR, Lamidus, Lamitrin, Lamotrigin, Lamotrigine, Lamotrix, Lamtox, LTG
IUPAC navn 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
SMIL Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Formel vægt 255.0079
Procent renhed >95%