Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Lamotrigine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792764
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792764 50 mg
18792634 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792764 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1611/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6185.00 DKK
    5848.50 DKK / 50mg
    Spare 336.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibits glutamate release. Anticonvulsant
Anticonvulsant. Inhibits glutamate release, possibly through inhibition of Na+, K+ and Ca2+ currents. Also blocks heterologously expressed and native α4β2 nAChRs with a similar affinity to Na+ channels.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84057-84-1
Molekylær formel C9H7Cl2N5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine
Mængde 50 mg
Formel vægt 256.09
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 256.09