Få mere at vide
Lamotrigine N2-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lamotrigine N2-Oxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16(17)15-7/h1-3H,(H4,12,13,14) |
| Formel vægt | 271.0028 |