missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lamotrigine N-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lamotrigine N-Acetate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl2N5O/c1-5(19)15-10-9(17-18-11(14)16-10)6-3-2-4-7(12)8(6)13/h2-4H,1H3,(H3,14,15,16,18,19) |
| Formel vægt | 297.0184 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?