Få mere at vide
Lamotrigin, Mikromol™
Artikelnummer. 18033870
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18033870 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033870 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lamotrigin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Analyt- eller komponentnavne Lamotrigine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 Cl2 N5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMIL Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
Molekylvægt (g/mol) 256.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 255,0079 g/mol