Få mere at vide
Lamotrigin, Lipomed
Artikelnummer. 30459751
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30459751 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459751 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLMT1296FB50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Lamotrigin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Analyt- eller komponentnavne Lamotrigine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 Cl2 N5
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 256.09
Mængde 50 mg
Formel vægt 255,0079 g/mol