Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Lamotrigine isethionate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772614
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18772614 10 mg
18772744 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772614 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2289/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibits glutamate release. Water-soluble salt of lamotrigine (Cat. No. 1611)
Water-soluble salt of lamotrigine (Cat. No. 1611). Displays anticonvulsant effects and inhibits glutamate release, possibly through inhibition of Na+, K+ and Ca2+ currents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113170-86-8
Molekylær formel C11H13Cl2N5O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine isethionate
Mængde 10 mg
Formel vægt 382.22
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 382.216