missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lamotrigine EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Lamotrigine EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile |
| CAS | 94213-23-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H7 Cl2 N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lamotrigine Imp. C (EP), (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile, Lamotrigine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-6-3-1-2-5(8(6)11)7(4-12)15-16-9(13)14/h1-3H,(H4,13,14,16)/b15-7+ |
| SMIL | NC(=N\N=C(/C#N)\c1cccc(Cl)c1Cl)N |
| IUPAC navn | (1Z)-2,3-dichloro-N-(diaminomethylideneamino)benzenecarboximidoyl cyanide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?