Få mere at vide
Lamotrigin EP Urenhed A (Lamotrigin-relateret USP forbindelse C), Mikromol™
Artikelnummer. 18033780
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033780 100 mg
18000170 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033780 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lamotrigin EP Urenhed A (Lamotrigin-relateret USP forbindelse C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
CAS 252186-78-0
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H6 Cl2 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lamotrigine Imp. A (EP), Lamotrigine USP Related Compound C, Lamotrigine USP RC C, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 123W79, Ph Eur Lamotrigine Impurity A, USP Lamotrigine Related Compound C, 123W79 (Ph Eur Impurity A), (Ph Eur Lamotrigine Impurity A), Lamotrigine Related Compound C, Lamotrigine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
SMIL NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-4H-1,2,4-triazin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 257.08
Mængde 100 mg
Formel vægt 255.9919 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.