Få mere at vide
Lamotrigin, 98 %
Artikelnummer. 15658695 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15658695 5 g 5g
15648695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15658695 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460850050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.69 DKK
    1228.65 DKK / 5g
    Spare 137.04 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84057-84-1
Molekylær formel C9H7Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 256.09
MDL nummer MFCD00865333
InChI nøgle PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
IUPAC navn 6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
SMIL NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine
Smeltepunkt 218,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i DMF
Formel vægt 256.09
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lamotrigine, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lamotrigine