Få mere at vide
Lamotrigin, 98 %
Artikelnummer. 15648695 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15648695 1 g 1g
15658695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15648695 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460850010
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84057-84-1
Molekylær formel C9H7Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 256.09
MDL nummer MFCD00865333
InChI nøgle PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
IUPAC navn 6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
SMIL NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine
Smeltepunkt 218,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i DMF
Formel vægt 256.09
Procent renhed 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lamotrigine, 98%
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lamotrigine
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.