missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lamotrigine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lamotrigine-13C3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i7+1,8+1,9+1 |
| Formel vægt | 258.0179 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?