Få mere at vide
Lamotrigine-13C3,d3, Major, TRC
Artikelnummer. 30476020
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30476020 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30476020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1732531MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamotrigine-13C3,d3, Major
CAS 1246815-13-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 13C3 C6 2H3 H4 Cl2 N5
Mængde 1 mg
Synonym Lamotrigine-13C3-D3
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i1D,2D,3D,7+1,8+1,9+1
SMIL [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([13c]2nn[13c](N)n[13c]2N)c1[2H]
IUPAC navn 6-(2,3-dichloro-4,5,6-trideuteriophenyl)-(3,5,6-^{13}C_{3})1,2,4-triazine-3,5-diamine
Molekylvægt (g/mol) 262.09
Formel vægt 261.0367
Procent renhed >95