Få mere at vide
Lamivudin, TRC
Artikelnummer. 18071000
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18071000 50 mg
18000310 100 mg
17959819 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17250050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134678-17-4
Molekylær formel C8 H11 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 229.26
Synonym Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, β-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, β-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamivudine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Formel vægt 229.0521