missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lamivudine Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lamivudine Acid |
| CAS | 173829-09-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H9N3O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-, (2R-cis)- (9CI), Lamivudine Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4S/c9-4-1-2-11(8(14)10-4)5-3-16-7(15-5)6(12)13/h1-2,5,7H,3H2,(H,12,13)(H2,9,10,14)/t5-,7+/m0/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@@H](O2)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.24 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?