Få mere at vide
Lamivudin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15557049 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15557049 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15557049 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461090010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 134678-17-4 | C8H11N3O3S | 229.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lamivudine
CAS 134678-17-4
Smeltepunkt 160,0 °C til 162,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H11N3O3S
Mængde 1 g
Synonym lamivudine, epivir, zeffix, heptovir, epivir-hbv, hepitec, heptodin, 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine, lamivir, 3tc
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L (20 °C).
InChI nøgle JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
SMIL C1C(OC(S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 229.26
PubChem CID 60825
ChEBI CHEBI:63577
Formel vægt 229.26
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lamivudine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.