Få mere at vide
Hamilton™ Lamineret silikonegummi Septa
Click to view available options
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
19 mm
Unit Size:
Pakke med 12
Specifications
Specifications
| Type | Septum |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Antal lag | 3 |
| Temperatur (metrisk) Maks | 200 °C |
| Materiale | Lamineret silikonegummi |
| Mængde | 12/Pk. |