Få mere at vide
GVS Laminated PTFE Membranes
Artikelnummer. 32178827
Skift visning
Porestørrelse:
0.5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk)
32178827 0.5 μm 25 mm
1 options
Artikelnummer. 32178827 Leverandør GVS Leverandørnr. 1215492
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Naturally hydrophobic, plain white membranes
  • Ideal for vent filtration, phase separation, aerosol sampling
  • Prewet with solvent to filter aqueous solutions
  • Biologically inert, chemical resistant — chemically compatible with most solvents, acids, alcohols, hydrocarbons, alkalis
  • Easy to handle
  • PTFE laminated to polypropylene woven support for extra durability
  • Thickness: 130μm
  • Autoclavable up to 130°C (265°F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Bubble Point 9psi
Farve White
Materiale PTFE
Porestørrelse 0.5 μm
Til brug med (applikation) Laminated membranes are ideal for vent filtration, phase separation, aerosol sampling.
Gasflowhastighed 4.8L/min./cm sq.
Hydrofobicitet Hydrophobic
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 130 μm
Diameter (metrisk) 25 mm