Få mere at vide
Sperian Protection™ Laminated Polypropylene With Polyethylene Film Mutex Light Overboots
Artikelnummer. 15117772
Skift visning
Størrelse:
45
Pakningsstørrelse:
100 par
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15117772 45 100 par
1 options
Artikelnummer. 15117772 Leverandør Sperian Protection™ Leverandørnr. 4550000
Tekniske data
Farve White, Gray
Til brug med (applikation) Work environments with low risk hazards : As benign cleaning products, diluted detergent solutions, fats, etc.
Højde (metrisk) 57 mm
Længde (metrisk) 32 mm
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Størrelse 45
Produkttype Mutex Light Overboots